PHR1964
Ibuprofen Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
3-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, 3-[4-(2-METHYLPROPYL)PHENYL] PROPANOIC ACID
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000140
API-család
ibuprofen
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13(14)15/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYNVRFFVBZVRND-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3