Fontos dokumentumok
PHR2483
4-Acetylbenzoic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4-Acetylbenzoic acid, Acetophenone-4-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
ibuprofen
form
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
mp
208-210 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)