Fontos dokumentumok
Y0000881
Ibuprofen for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Ibuprofen, α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ibuprofen
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Established for the preparation of reference solution (c) in testing for related substances and impurities in ibuprofen using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0721 of European Pharmacopeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)