Fontos dokumentumok
PHR2129
Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Szinonimák:
Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H24O2
Molekulatömeg:
248.36
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
ibuprofen
Minőségi szint
form
liquid
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Ibuprofen and impurity separation using Ascentis Express 90Å C18 column with excellent peak shape and low quantification limits.