Fontos dokumentumok
BP880
Ibuprofen impurity B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
(2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic acid solution, 4-Butyl-α-methylbenzeneacetic acid, p-Butylhydratropic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H18O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.28
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ibuprofen
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEFPDZIYEWFQFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ibuprofen impurity B BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ibuprofen Prolonged-release Tablets
  • Ibuprofen Capsules
  • Ibuprofen Orodispersible Tablets
  • Ibuprofen Tablets
  • Ibuprofen Gel
  • Ibuprofen Prolonged-release Capsules
  • Ibuprofen Effervescent Granules
  • Ibuprofen Oral Suspension
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 1.15 mL. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Piktogramok
    FlameExclamation mark
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
    Tárolási osztály kódja
    3 - Flammable liquids
    WGK
    WGK 2
    Lobbanási pont (F)
    41.0 °F
    Lobbanási pont (C)
    5 °C
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)