PHR2126
2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)-propanoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Hydroxypropyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
ibuprofen
form
oil
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Ibuprofen and impurity separation using Ascentis Express 90Å C18 column with excellent peak shape and low quantification limits.