PHR1933
Ibuprofen Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic acid, (2RS)-2- [3-(2-METHYLPROPYL)PHENYL] PROPANOIC ACID
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
ibuprofen
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 20 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(C)c1cc(ccc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFVKLYXPBKITCE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3