Fontos dokumentumok
1285750
USP
Flurbiprofen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, L-790,330
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
flurbiprofen
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
110-112 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Flurbiprofen Tablets
- Flurbiprofen Sodium
- Flurbiprofen Sodium Ophthalmic Solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3