Merck
1335596
USP
Ibuprofen Related Compound J
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(2RS)-2-(4-Isobutyrylphenyl)propionic acid, α-Methyl-4-(2-methyl-1-oxopropyl)benzeneacetic acid, (2RS)-2-[4-(2-Methylpropanoyl)phenyl]propanoic acid, 1-Oxoibuprofen
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H16O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.26
Beilstein:
2844898
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ibuprofen
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(C(C)C1=CC=C(C(C(C)C)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9H,1-3H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCINGEKPKJQCMO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ibuprofen Related Compound J USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ibuprofen Oral Suspension
  • Ibuprofen Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)