PHR1146
Ibuprofen Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4′-Isobutylacetophenone, 1-(4-Isobutylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-isobutylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
100
300
Ügynökség
traceable to BP 557
traceable to USP 1335541
API-család
ibuprofen
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
It is an impurity of the nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID)― ibuprofen and presents itself as a degradation product of the parent drug. It is used for the treatment of mild and moderate pain such as during rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and dysmenorrhea.
Alkalmazás
- Simultaneous determination of ibuprofen and its 17 related impurities by an ICH validated reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method in tablets
- Analysis of combined dosage tablet of ibuprofen and famotidine for their quantitative estimation in the presence of their impurities using thin layer chromatography (TLC) and HPLC
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
286.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
141.5 °C - closed cup