B1220000
Ibuprofen impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic acid solution, 4-Butyl-α-methylbenzeneacetic acid, p-Butylhydratropic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ibuprofen
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CCCC
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEFPDZIYEWFQFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Established for the preparation of reference solution (a) in testing for related substances in ibuprofen using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0721 of European Pharmacopeia.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)