E8140
Elastase from human leukocytes
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein (Bradford)
Szinonimák:
Lysosomal elastase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human leucocytes
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥50 units/mg protein (Bradford)
molekulatömeg
29 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ELA2(1991) , ELANE(1991)
Alkalmazás
- to measure serum elastase activity
- in proteolytic digestion of fibronectin and salivary glands
- in neutrophil elastase (NE) activity assay
- cell-free NE digestion of E-cadherin
- scratch wound assay
- in a study that determined that fragments of Nle3-angiotensin(1-7) accelerate healing in dermal models
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Isoelectric point: pI = 8.77 - 9.55
Egység definíció
Fizikai forma
Alkalmazás
Inhibitor
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.