E7885
Elastase from porcine pancreas
lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥4 units/mg protein
molekulatömeg
25.9 kDa
kiszerelés
pkg of 1 μmol
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
pH
8
alkalmasság
suitable for
idegen aktivitás
Trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Cell culture techniques
- ELISA techniques
- Used in assay for elastase inhibitory activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Alkalmazás
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
Protocols
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.