Fontos dokumentumok
S1384
N-Succinyl-Ala-Ala-Val p-nitroanilide
elastase substrate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C21H29N5O8/c1-11(2)18(21(32)24-14-5-7-15(8-6-14)26(33)34)25-20(31)13(4)23-19(30)12(3)22-16(27)9-10-17(28)29/h5-8,11-13,18H,9-10H2,1-4H3,(H,22,27)(H,23,30)(H,24,32)(H,25,31)(H,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFAOJWCXOQHSQT-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?