P5147
Protease from Streptomyces griseus
Type XIV, ≥3.5 units/mg solid, powder
Szinonimák:
Actinase E, Pronase E
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces griseus
Minőségi szint
típus
Type XIV
form
powder
specifikus aktivitás
≥3.5 units/mg solid
oldhatóság
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble 0.2 mg/mL at 37 °C, clear, colorless to tan
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Egyediség
Alkalmazás
- for the digestion of nucleus pulposus (NP) tissue
- in the catalysis of asymmetric one pot Mannich reaction
- for deproteinization of starch
- digestion of brain slices for the cell dissociation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- highly stable in pH range of 5.0 to 9.0, with peak activity at pH 8.8
- compatible with many DNA and RNA isolation buffers
- broad substrate specificity
Minőség
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2