Fontos dokumentumok
324740
Sigma-Aldrich
Elastase Substrate V, Fluorogenic
≥95% (HPLC), powder, lyophilized solid, elastase substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
Elastase Substrate V, Fluorogenic, MeOSuc-AAPV-AMC
Méret kiválasztása
25 MG
48 600,00 Ft
100 MG
212 000,00 Ft
48 600,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 MG
48 600,00 Ft
100 MG
212 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H41N5O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
627.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.25
48 600,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Elastase Substrate V, Fluorogenic, Elastase Substrate V, Fluorogenic, CAS 72252-90-5, is a sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase (Km = 140 µM).
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (TLC)
Forma
lyophilized solid
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
fluoreszcencia
λex 360-380 nm
λem 430-460 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC(=O)[C@@H](Nc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)C(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C31H41N5O9/c1-16(2)27(34-20-9-10-21-17(3)14-26(39)45-23(21)15-20)30(42)35-29(41)22-8-7-13-36(22)31(43)19(5)33-28(40)18(4)32-24(37)11-12-25(38)44-6/h9-10,14-16,18-19,22,27,34H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H,32,37)(H,33,40)(H,35,41,42)/t18-,19-,22-,27-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHMQNKPYBPDCAY-NFHWZJRKSA-N
Általános leírás
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte (Km = 140 µM; Kcat/Km = 120,000 s-1 M-1) and porcine pancreatic elastase. Not hydrolyzed by cathepsin G. Excitation max.: ~380 nm; emission max.: ~460 nm.
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase (Km = 140 µM; kcat/Km = 120,000 M-1 s-1). Not hydrolysed by cathepsin G.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Km = 140 µM; kcat/Km = 120,000 M⁻¹ s⁻¹as substrates for human leukocyte and porcine pancreatic elastase
Primary Target
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Barrett, A.J. 1981. Methods Enzymol. 80, 581.
Castillo, M.J., et al. 1979. Anal. Biochem.99, 53.
Nakajima, K., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 4027.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3