M4765
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val p-nitroanilide
elastase substrate, chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
N-(Methoxysuccinyl)-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-L-valine 4-nitroanilide, N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val 4-nitroanilide
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val p-nitroanilide, elastase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(=O)OC)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(26(38)30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,30,38)(H,31,37)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLVGCNNWNUERRZ-OSAZLGQLSA-N
Alkalmazás
- in response to zinc supplementation using human and mice neutrophils in vitro
- to determine the functional properties of aged neutrophils to assess their role in supporting metastasis
- to determine the anti-elastase action of Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.