Fontos dokumentumok
P6911
Protease from Streptomyces griseus
BioReagent, DNase, RNase, and nickase, none detected (No RNase.)
Szinonimák:
Actinase E, Pronase E
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
molekulatömeg
monomer ~20 kDa
koncentráció
≥4 unit/mg
oldhatóság
water: 5-20 mg/mL
idegen aktivitás
DNase, RNase, and nickase, none detected (No RNase.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- Nucleic acid isolation procedures in incubations
- Degrade protein during nucleic acid purification
- Proteolysis of insoluble protein
- Structural protein studies
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?