324682
Elastase, Porcine Pancreas, High Purity, Crystallized
Elastase, Porcine Pancreas, High Purity, Crystallized, CAS 39445-21-1, is a serine protease that hydrolyzes proteins and peptides, especially at bonds adjacent to neutral amino acid residues.
Szinonimák:
Elastase, Porcine Pancreas, High Purity, Crystallized
Forma
lyophilized
specifikus aktivitás
≥25 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
oldhatóság
distilled water: 10 mg/mL
idegen aktivitás
Chymotrypsin ≤0.2%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Mandl, I. 1962. Methods in Enzymol.5, 665.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3