S4760
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide
elastase substrate, chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
N-Succinyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine 4-nitroanilide, N-Succinyl-tri-L-alanine 4-nitroanilide
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide, elastase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for screening elastase activity in lyophilized earthworm fibrinolytic enzymes
- for quantifying elastase activity in sheep milk
- in screening honeybee inhibitors in serine protease inhibition assay
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Protocols
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.