Fontos dokumentumok
E7280
Elafin
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, powder, >90% (by MS, HPLC and SDS-PAGE),
Szinonimák:
Elastase-specific inhibitor, skin-derived antileukoprotease
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Elafin human, >90% (by MS, HPLC and SDS-PAGE), recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae
rekombináns
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Minőségi szint
Teszt
>90% (by MS, HPLC and SDS-PAGE)
Forma
powder
hatékonyság
1.7 x 10-10 M Ki (human leukocyte elastase)
4.2 x 10-10 M Ki (human proteinase 3)
molekulatömeg
~6 kDa
UniProt elérési szám
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PI3(5266)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.