E1250
Elastase from porcine pancreas
Type I, ≥4.0 units/mg protein
Szinonimák:
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine pancreas
Minőségi szint
típus
Type I
form
suspension
specifikus aktivitás
≥4.0 units/mg protein
molekulatömeg
25.9 kDa
tartalmaz
0.1% thymol
koncentráció
0.5-15.0 mg/mL in water
idegen aktivitás
trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
- to induce abdominal aortic aneurysm (AAA)
- to study the impact of indoleamine 2-3 dioxygenase 1 (IDO) in mice
- to digest aortas for aortic smooth muscle cells (SMC) isolation
- as a positive control of proteolytic digestion
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Alkalmazás
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.