Fontos dokumentumok
15052
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-ONp
≥96.0% (HPLC)
Szinonimák:
Boc-L-alanine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.30
Beilstein:
1892073
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (HPLC)
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-9(15-13(18)22-14(2,3)4)12(17)21-11-7-5-10(6-8-11)16(19)20/h5-9H,1-4H3,(H,15,18)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUHFNHHZORGDFI-VIFPVBQESA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J L Sohl et al.
Biochemistry, 36(13), 3894-3902 (1997-04-01)
alpha-Lytic protease, a chymotrypsin-like serine protease, is synthesized with an N-terminal 166 amino acid pro region which is absolutely required for folding of the protease. The pro region is also the most potent inhibitor of the protease known with a
H M Korchak et al.
The Journal of biological chemistry, 259(12), 7439-7445 (1984-06-25)
Activated neutrophils aggregate, generate superoxide (O-2), and degranulate. The role of Ca as "second messenger" in neutrophil activation was examined using as agonist the chemotactic peptide fMet-Leu-Phe and its antagonist t-butoxycarbonyl-Phe-Leu-Phe-Leu-Phe to systematically vary the time of receptor occupancy. Release