Fontos dokumentumok
M9771
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-7-amido-4-methylcoumarin
elastase substrate
Szinonimák:
MeOSuc-AAPV-AMC
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C31H41N5O9/c1-16(2)27(30(42)34-20-9-10-21-17(3)14-26(39)45-23(21)15-20)35-29(41)22-8-7-13-36(22)31(43)19(5)33-28(40)18(4)32-24(37)11-12-25(38)44-6/h9-10,14-16,18-19,22,27H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H,32,37)(H,33,40)(H,34,42)(H,35,41)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMEUDEVBFFPSEI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.