D9652
Dialysis tubing cellulose membrane
avg. flat width 33 mm (1.3 in.)
Szinonimák:
Cellulose Dialysis Tubing, Cellulose Membrane, Dialysis Membrane
About This Item
Javasolt termékek
átlagos átmérő
21 mm , when full
átlagos lapos terület szélesség
33 mm (1.3 in.)
kapacitás
~110 mL/ft
Kiszerelés
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Related Content
Dialysis Tubing