56753
2-Phenoxyethanol
analytical standard
Szinonimák:
Ethylene glycol monophenyl ether, Phenylglycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.539
bp
244-246 °C
mp
11-13 °C
sűrűség
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?