Merck
I8896
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CA-630
for molecular biology
Szinonimák:
Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H4O)nC14H22O
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352104
NACRES:
NA.31
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
non-ionic
Forma
liquid
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
CMC
0.08 mM (20-25°C)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13
idegen aktivitás
DNase and RNase, none detected
SMILES string
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
IGEPAL® CA-630 is a nonionic, non-denaturing detergent suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes.It is chemically indistinguishable from Nonidet P-40.
Alkalmazás
IGEPAL® CA-630 has been used
  • as neutral detergent in homogenizing buffer during western blotting of mouse muscle homogenates
  • In X-gal staining for studying the lacZ expression in E8.5-E10.5 embryos
  • In Cell-Lysis (CL) buffer for preparing RT-qPCR-ready cell lysates
Egyéb megjegyzések
Nonionic, non-denaturing detergent
Minőség
Chemically indistinguishable from Nonidet P-40, which is no longer commercially available.
Vigyázat
May develop turbidity or sediment during storage. A clear liquid can be obtained on heating to 40°C.
Jogi információk
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Joseph A Roche et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 59(11), 964-975 (2011-11-02)
Mutations in the DYSF gene that severely reduce the levels of the protein dysferlin are implicated in muscle-wasting syndromes known as dysferlinopathies. Although studies of its function in skeletal muscle have focused on its potential role in repairing the plasma
Bojana Lucic et al.
Nature communications, 10(1), 4059-4059 (2019-09-08)
HIV-1 recurrently targets active genes and integrates in the proximity of the nuclear pore compartment in CD4+ T cells. However, the genomic features of these genes and the relevance of their transcriptional activity for HIV-1 integration have so far remained
Amina Abbadi et al.
The Journal of biological chemistry, 291(3), 1448-1455 (2015-11-26)
Many cells, including murine airway epithelial cells, respond to a variety of inflammatory stimuli by synthesizing leukocyte-adhesive hyaluronan (HA) cables that remain attached to their cell surfaces. This study shows that air-liquid interface cultures of murine airway epithelial cells (AECs)
Simon Lalonde et al.
Genome biology, 20(1), 133-133 (2019-07-10)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified hundreds of loci associated with coronary artery disease (CAD) and blood pressure (BP) or hypertension. Many of these loci are not linked to traditional risk factors, nor do they include obvious candidate genes, complicating
Per Wasteson et al.
Development (Cambridge, England), 135(10), 1823-1832 (2008-04-18)
Aortic smooth muscle cells (SMCs) have been proposed to derive from lateral plate mesoderm. It has further been suggested that induction of SMC differentiation is confined to the ventral side of the aorta, and that SMCs later migrate to the
Protocols
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
Ez az oldal a multiprotein-komplexek további izolálására szolgáló különböző pull-down próbákról nyújt információt, amelyek célja a Cytiva termékeivel történő komponensek azonosítása.
Related Content
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.