Merck
471828
Sigma-Aldrich
N-Methyldiethanolamine
≥99%
Szinonimák:
2,2′-Methyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methylamine, MDEA
About This Item
Lineáris képlet:
CH3N(CH2CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.16
Beilstein:
1734441
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
robbanási határérték
99 %, 55 °F
~56 %, 23 °F
~8.8 %
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
246-248 °C (lit.)
sűrűség
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CN(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
N-Methyldiethanolamine is a tertiary amine utilized in boronate ester formation and nucleophilic substitutions.
Alkalmazás
N-Methyldiethanolamine (MDEA) may be employed in the following studies:
  • Synthesis of aluminophosphate-based molecular sieves.
  • Preparation of N-methyl-N-R-N,N-bis(2-hydroxyethyl) ammonium bromides.
  • Preparation of cationic polyurethane dispersions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly stretchable nanoalginate based polyurethane elastomers.
Daemi H, et al.
Carbohydrate Polymers, 95(2), 630-636 (2013)
Dehua Wang et al.
Journal of colloid and interface science, 445, 119-126 (2015-01-24)
In the present study, N-methyldiethanolamine (MDEA) is demonstrated to be a multifunctional structure-directing agent for the synthesis of aluminophosphate-based molecular sieves. Four types of molecular sieves, including SAPO-34, -35, AlPO-9 and -22, are for the first time acquired with MDEA
N-Methyldiethanolamine
Saher HS
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Jacob D McDonald et al.
Environmental science & technology, 48(18), 10821-10828 (2014-08-29)
Carbon dioxide (CO2) absorption with aqueous amine solvents is a method of carbon capture and sequestration (CCS) from flue gases. One concern is the possible release of amine solvents and degradation products into the atmosphere, warranting evaluation of potential pulmonary
N Bord et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 380(2), 325-332 (2004-09-01)
Alkanolamines such as diethanolamine (DEA) and N-methyldiethanolamine (MDEA) are used in desulfurization processes in crude oil refineries. These compounds may be found in process waters following an accidental contamination. The analysis of alkanolamines in refinery process waters is very difficult