Fontos dokumentumok
P2443
Pluronic® F-127
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Non-ionic copolymer surfactant
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Non-ionic
contains 100ppm BHT
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
molekulatömeg
~12600 g/mol
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
CMC
950-1000 ppm (~25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
18 - 23
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- as a delivery system for a peptide to the wound site to study the effect of the peptide on wound healing in mice.
- as a surface coating for PDMS (polydimethylsiloxane) stamps to make them hydrogel repellent.
- in the preparation of calcium indicator stock solution for measuring neural activities.
- as a component of phosphate-buffered saline (PBS), to lower unspecific cell and protein adhesion to a PDMS-based microfluidic device.
- This non-ionic copolymer surfactant is suitable for use in insect cell culture applications as an antifoaming agent.
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Related Content
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
A szövettechnológia a test mikrokörnyezetének szimulálásával szövetkultúrákat állít elő állványokból, élő sejtekből és biológiailag aktív molekulákból a sérült szövetek helyreállítása vagy pótlása érdekében.