P5648
β-Propiolactone
Grade II, ≥90%
Szinonimák:
Oxetan-2-one, 3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
About This Item
Javasolt termékek
típus
Grade II
Minőségi szint
Teszt
≥90%
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
sűrűség
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup