T5125
Thimerosal
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
Szinonimák:
2-(Ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt, Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt, Mercury-([o-carboxyphenyl]thio)ethyl sodium salt, Sodium ethylmercurithiosalicylate
Teszt
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
form
powder or crystals
szín
white to faint beige
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 g/L at 20 °C
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Meets USP/EP testing specifications
- High-quality chemical, suitable for a wide variety of research applications.
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3