T8532
Triton™ X-100
suitable for electrophoresis
Szinonimák:
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
form
liquid
molekulatömeg
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
aggregált szám
100-155
technika/technikák
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
szín
APHA: ≤100
zavarosság
≤5.0 NTU
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.5
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup