Fontos dokumentumok
T8787
Triton™ X-100
for molecular biology
Szinonimák:
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
grade
for molecular biology
leírás
non-ionic
Forma
liquid
molekulatömeg
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
aggregált szám
100-155
technika/technikák
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
western blot: suitable
szennyeződések
<1.00% water (Karl Fischer)
pH
9.7
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
mp
6 °C
átmeneti hőmérséklet
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
oldhatóság
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: <5 ppm
K: <0.05%
Na: <0.1%
heavy metals: <5 ppm
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.5
alkalmazás(ok)
hematology
histology
idegen aktivitás
DNase and RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In immunohistochemistry for staining the Flat-mount retinas
- Along with ice-cold PBS (phosphate buffered saline) in suspension of cells for cell DNA analysis and Annexin V assay
- To permeabilise cells during Immunofluorescent microscopic studies
- As a positive control in LDH assay to determine the cell membrane integrity
- For estimating the lipase activity in postheparin plasma by using modified Belfrage and Vaughan radioenzymatic procedure
- For the preparation of outer membrane protein exctract
- As a component of extraction buffer along with tris-HCl, NaCl, CaCl2, ZnCl2, Brij 35 for homogenization of mice lung cells
- In the treatment of tissue sections for Immunofluorescence labeling
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Ideal for sensitive molecular biology research applications
- Tested for DNase and RNase
- Non-ionic nondenaturing detergent
- Superior wetting agent and emulsifier
- Highly versatile surfactant
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocols
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
Related Content
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
A sejtlízis és a fehérjeextrakciós módszerek áttekintése különböző technikákról, a detergens szolubilizációtól a mechanikus bontásig, a kutatási igények támogatására.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.