Fontos dokumentumok
X100RS
Triton™ X-100 reduced
Szinonimák:
Polyoxyethylene (10) isooctylcyclohexyl ether
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (oragnic)
Minőségi szint
leírás
non-ionic
Forma
viscous liquid
molekulatömeg
micellar average mol wt 80,000
average mol wt 625
aggregált szám
100-155
törésmutató
n20/D 1.473 (lit.)
CMC
0.2-0.9
mp
48 -50 °C (118 - 122 °F)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 65 °C
oldhatóság
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless
sűrűség
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Abszorpció
≤0.25 at 277 nm in H2O at 0.5%
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.5
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)C1CCC(CC1)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H56O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h25-26,29H,6-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQJNBKDKLMCALZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
In cell biology, Triton™ X-100 plays a crucial role in solubilizing membrane-bound proteins, preserving their native conformation in solution. Furthermore, Triton™ X-100 reduced, resulting from the full hydrogenation of the benzene moiety of TX-100 to a cyclohexane derivative, has been associated with potential benefits in enzyme digestion enhancement and effects on the photoisomerization of bacteriorhodopsin. The versatility of Triton™ X-100 in various research applications underscores its significance as a fundamental tool in biochemical and cell biology investigations.
Alkalmazás
- in nuclear magnetic resonance (NMR) sample tube for lysing/rupturing the 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) phospholipid vesicles
- in cell permeabilization
- as a component in Tris/HCl to determine hydrolysis of the esters for enzyme activity assays
Tulajdonságok és előnyök
- Non-ionic surfactant
- Improves solubility and dispersibility of substances
- Excellent wetting properties
- Enhances emulsification
- High purity product for research applications
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?