93443
Triton™ X-100 solution
BioUltra, for molecular biology, ~10% in H2O
Szinonimák:
Triton™ X-100, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol solution, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
non-ionic
termékcsalád
BioUltra
form
liquid
molekulatömeg
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
koncentráció
~10% in H2O
aggregált szám
100-155
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
törésmutató
n20/D 1.349±0.002
pH
6.5-8.5 (25 °C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
0.23 mM
átmeneti hőmérséklet
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
sűrűség
1.01 g/mL at 20 °C
1.070 g/cm3
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
absorption
cut-off at 310 nm
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.5
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for permeabilization of cells before techniques like indirect immunofluorescence and flow cytometry
- As a component of lysis buffer used for homogenization of cells
- As a component of blocking buffer in immunofluorescence staining
- For the preparation of cells in double fluorescence staining
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Molecular Biology and Biochemical Research
- Free from DNase, RNase, NICKase and protease
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications.
- High purity product for research applications
- Tested for the presence of Anionic and Cationic traces
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup