21123
GC Stationary Phase
phase Triton X-100, bottle of 50 g
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
form
liquid
kiszerelés
bottle of 50 g
parameter
temp. range at 0-200 °C
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
mátrix aktív csoport
Triton X-100 phase
oldhatóság
acetone: soluble
oszloptípus
packed GC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)