X165
Triton™ X-165 solution
Non-ionic, CMC-0.43 mM, suitable for electrophoresis, cloud point >100 °C
Szinonimák:
Ethoxylated octylphenol, Octylphenol ethoxylate, Polyethylene glycol mono(octylphenyl) ether
leírás
non-ionic
molekulatömeg
911 g/mol
technika/technikák
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
CMC
0.43 mM
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
15.5
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBCZOTMMGHGTPH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- determining its effect on the stability of the multi-walled carbon nanotubes (MWNT) suspension in isopropyl alcohol
- studying its surface tension-dependent toxicity on the green peach aphid, Myzus persicae to determine the mechanism of surfactant action
- paints and coatings, agrochemicals, fiber lubricants, emulsion polymerization
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent steric and freeze/thaw stabilizer
- Excellent for aromatic, chlorinated, and other compounds that are difficult to emulsify
- Offers good solubility in the presence of salts or electrolytes and caustic solutions
- Effective at high temperatures
- Compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?