X114
Triton™ X-114
laboratory grade
Szinonimák:
(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
laboratory grade
Minőségi szint
leírás
non-ionic
molekulatömeg
average mol wt 537
összetétel
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x = 7-8
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
CMC
0.2 mM (20-25°C)
átmeneti hőmérséklet
pour point ~−9 °C
cloud point 23 °C
sűrűség
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
12.4
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To remove endotoxin from solutions of protein using phase separation technique
- In the extraction and purification of DNA from endotoxin
- In the biphasic extraction of lipoproteins from bacterial cell wall
- As a non-ionic detergent with a low cloud point (23 °C) enabling protein solubilization with phase-partitioning of hydrophilic from amphiphilic proteins
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
GPI Anchored Glycoproteins