F1051
Fetal Bovine Serum
Canada origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Fetal Calf Sera, Fetal Calf Serum, FBS, FCS, sera, serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine fetus
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
FBS Classic
összetétel
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
eredet
Canada origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10 EU/mL endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
- Endotoxin and hemoglobin tested
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
A kalcium egy ionilag stabil kétértékű kation, amely a sejtkultúrában fontos hasznos és toxikus tulajdonságokkal rendelkezik. A sejttenyésztési közegek széles skálájának összetevője.
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Protocols
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Related Content
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.