Merck
T9284
Sigma-Aldrich
Triton X-100
BioXtra
Szinonimák:
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS-szám:
Beilstein:
2315025
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
leírás
non-ionic
termékcsalád
BioXtra
form
liquid
molekulatömeg
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
aggregált szám
100-155
technika/technikák
permeability assay: suitable
szennyeződések
≤0.05% Phosphorus (P)
izzítási maradék
≤0.4%
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.065 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.5
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Triton X-100 is a common non-ionic surfactant and emulsifier which is often used in biochemical applications to solubilize proteins. It is considered a comparatively mild detergent, non-denaturing, and is reported in numerous references as a routinely added reagent. It is utilized for lysing cells to extract protein and cellular organelles. It can also permeabilize the living cell membrane for transfection.
Alkalmazás
Triton X-100 has been used:
  • Along with Span® 80 and Tween® 80 in mineral oil for the preparation of oil-phase of microemulsions for PCR technique
  • As a component of NX buffer which is used to pool and break down the microemulsions after PCR cycling
  • In the blocking solution during immunocytochemistry procedure
  • During deglycosylation procedure
  • For membrane solubilization
  • For cell permeabilization
  • In decellularization of porcine heart valve tissue
Biokémiai/fiziológiai hatások
Widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions.
Tulajdonságok és előnyök
  • BioXtra Grade product for your Cell Biology and Biochemical research
  • Non-ionic nondenaturing detergent
  • Superior wetting agent and emulsifier
  • Highly versatile surfactant
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Jogi információk
Span is a registered trademark of Croda International PLC
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Angiotensin II AT1 receptor blockade decreases vasopressin-induced water reabsorption and AQP2 levels in NaCl-restricted rats.
Kwon TH et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 288, F673-F673 (2005)
Proinflammatory chemokine induction in keratocytes and inflammatory cell infiltration into the cornea.
Hong JW et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 42, 2795-2795 (2001)
Transforming single DNA molecules into fluorescent magnetic particles for detection and enumeration of genetic variations.
Dressman D, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 100(15), 8817-8822 (2003)
Structural, metabolic and developmental evaluation of ovulated rabbit oocytes before and after cryopreservation by vitrification and slow freezing.
Theriogenology, 74(5), 847-855 (2010)
Membrane and acto-myosin tension promote clustering of adhesion proteins.
Delanoe-Ayari H, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(8), 2229-2234 (2004)
Protocols
A sejtfestés négy lépésre osztható: sejtelőkészítés, fixálás, antitest felvitele és kiértékelés.
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.