Fontos dokumentumok
281964
Butyl butyrate
98%
Szinonimák:
1-Butyl butyrate, Butyl butanoate, Butyric acid n-butyl ester, n-Butyl butanoate, n-Butyl butyrate, n-Butyl n-butyrate
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
sűrűség
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7-10-8(9)6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- N
- -(Phenylmethyl)butanamide by reacting with benzylamine via ester-amide exchange reaction in the presence of supported graphene oxide catalyst.
- Cyclohexyl butyrate by acylation reaction with cyclohexanol using a ruthenium pincer PNN complex catalyst.
- Butyl ether by triiron dodecacarbonyl catalyzed hydrosilylation reaction.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
124.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?