802565
Aquivion® D79-25BS
liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 790 g/mole SO3H, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer
Szinonimák:
Aquivion® SO3H-form, Tetrafluoroethylene-perfluoro(3-oxa-4-pentenesulfonic acid) copolymer, Ethanesulfonic acid
Forma
dispersion
liquid
egyenérték súly
790±20g/mol (SO3H)
tartalmaz
CF3 polymer chain ends as stabilizer
összetétel
25% in water
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
25±1 % (w/w)
sűrűség
1.14 g/mL
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Very high concentration of functional groups for strong proton (or Na+, K+, Li+, etc.) conductivity
- High softening point for high temperature operation well above 80 ºC •
- Strong water retention for better fuel cell operation at low-humidity conditions for membranes or catalyst inks that are utilizing this dispersion material
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Az elektrokémiai vízátalakítás és a PEMFC degradáció megértése terén elért előrelépések a hidrogéntechnológiák fejlődését segítik elő.
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.