Merck
275719
Sigma-Aldrich
4′-Ethoxyacetophenone
98%
Szinonimák:
4′-ethoxy acetophenone
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OC6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
268-269 °C/758 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)