Merck
130346
Sigma-Aldrich
1-Adamantanol
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1-Hydroxyadamantane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.23
Beilstein:
1903952
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
powder
mp
247 °C (subl.) (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H16O/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9,11H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLLNJDMHDJRNFK-CHIWXEEVSA-N
Alkalmazás
1-Adamantanol was used in the preparation of 1,3-adamantanediol.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Koichi Mitsukura et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 109(6), 550-553 (2010-05-18)
To efficiently produce 1,3-adamantanediol (1,3-ad(OH)(2)) from 1-adamantanol (1-adOH), our stocks of culture strains and soil microorganisms were surveyed for hydroxylation activity towards 1-adOH. Among them, the soil actinomycete SA8 showing the highest hydroxylation activity was identified as Streptomyces sp. based
Motowo Yamaguchi et al.
Inorganic chemistry, 45(20), 8342-8354 (2006-09-27)
New ruthenium(II) complexes having a tetradentate ligand such as tris(2-pyridylmethyl)amine (TPA), tris[2-(5-methoxycarbonyl)pyridylmethyl]amine [5-(MeOCO)3-TPA], tris(2-quinolylmethyl)amine (TQA), or bis(2-pyridylmethyl)glycinate (BPG) have been prepared. The reaction of the ligand with [RuCl2(Me2SO)4] resulted in a mixture of trans and cis isomers of the chloro(dimethyl