Fontos dokumentumok
PHR1322
Gabapentin Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone, 4,4-PENTAMETHYLENE-2-PYRROLIDONE, Gabapentin Impurity A, 3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001281
traceable to USP 1287325
API-család
gabapentin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
84-89 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.