Fontos dokumentumok
248983
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
99%
Szinonimák:
O-Methyl-L-mandelic acid
Teszt
99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]17/D +150°, c = 1 in ethanol
mp
64-66 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ether
phenyl
SMILES string
CO[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Alkalmazás
- Acyclonucleoside phosphonates structural analogs of adefovir
- Labeled discodermolide for studying binding to tubulin
- 10-Isocyano-4-cadinene used for antifouling activity
Reactant involved in studies of immunostimulating chromanones gonytolides A-C
Reactant involved in:
- Hydroxylations and epoxidations
- Hydrogenations
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?