Fontos dokumentumok
483028
3,4-Ethylenedioxythiophene
97%
Szinonimák:
2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxin, EDOT
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5765 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
sűrűség
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1COc2cscc2O1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-2-8-6-4-9-3-5(6)7-1/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can be used:
- As a reductant in a one-pot synthesis of gold nanoparticles from HAuCl4 (254169).
- As a starting material used in palladium-catalyzed mono- and bis-arylation reactions.
- In the synthesis of conjugated polymers and copolymers, with potential optical applications.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.