754730
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate
97%
Szinonimák:
Ru(bpy)3(PF6)2, Ruthenium-tris(2,2′-bipyridyl) dihexafluorophosphate
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
szennyeződések
(Material is not fluorescence active.)
mp
>300 °C
fotokatalizátor aktiválása
425 nm
absorption
13,400 at 456 nm
80,000 at 291 nm
SMILES string
[Ru++].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.c5ccc(nc5)-c6ccccn6
InChI
1S/3C10H8N2.2F6P.Ru/c3*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLDYQWXVZLHTKT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?