Merck
26420
Sigma-Aldrich
Chloro(2,2′:6′,2″-terpyridine)platinum(II) chloride dihydrate
≥99.0% (AAS)
Szinonimák:
Dichloro(2,2′:6′,2′′-terpyridine)platinum(II) dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H11Cl2N3Pt · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
535.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AAS)
SMILES string
O.O.Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3.2ClH.2H2O.Pt/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13;;;;;/h1-11H;2*1H;2*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEBUYGBVKZYTMT-UHFFFAOYSA-L
Egyéb megjegyzések
An intercalator of helical and double stranded DNA; Spectroscopic tag for proteins. Selective covalent labeling of histidine in cytochromes c; Intercalation
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S. J. Lippard
Accounts of Chemical Research, 11, 211-211 (1987)
K W Jennette et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 71(10), 3839-3843 (1974-10-01)
The red, cationic complex 2-hydroxy-ethanethiolato(2,2',2''-terpyridine)platinum(II), [(terpy)-Pt(SCH(2)CH(2)OH)](+), binds strongly to DNA by a mechanism involving intercalation. By means of fluorescence spectroscopy, the platinum complex was shown to inhibit competitively the binding of the intercalating dye ethidium bromide to calf thymus DNA.
E.M.A. Ratilla et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 4592-4592 (1987)