15S9
TERGITOL™
Type 15-S-9
Szinonimák:
Secondary alcohol ethoxylate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
típus
Type 15-S-9
form
liquid
molekulatömeg
596 g/mol
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
52 ppm
átmeneti hőmérséklet
cloud point 60 °C
pour point 9 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.3
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Tergitol™ 15-S-9 is a linear non-ionic surfactant that is a secondary ethoxylated alcohol. This clear liquid surfactant is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants.
Alkalmazás
- To synthesize thermally stable mesoporous alumina
- To synthesize porous TiO2
- Along with SDS, ethanol and water for continuous phase preparations in electrospray emulsification
- In the synthesis of Lath-like γ-alumina and boehmite nanofibers
Tulajdonságok és előnyök
- Superior detergency
- Rapid dissolution & good rinseability
- Excellent formulation & handling properties
- Narrow gel range
- Readily biodegradable (OECD 301E)
- Low odor
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
469.4 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
243 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Related Content
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
A sejtlízis és a fehérjeextrakciós módszerek áttekintése különböző technikákról, a detergens szolubilizációtól a mechanikus bontásig, a kutatási igények támogatására.